Ravistelijat, tasoravistelijat, VXR basic Vibrax®
Toimittaja: IKA
Vibrax®
444-0058EA 1400 EUR
444-0058 444-0511 444-0022
Ravistelijat, tasoravistelijat, VXR basic Vibrax®
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Pieni elektronisesti ohjattu ravistelija, jossa suuri nopeusalue. Ympyränmuotoinen ravistusliike ja hitaiden nopeuksien tarkka pito.
  • Sopii jatkuvaan käyttöön
  • Valikoima vaihdettavia liitoskappaleita
  • Voidaan käyttää 5-40 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus), lämpökaapissa tai kylmissä tiloissa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman telineitä, tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen.