Ravistelijat, tasoravistelijat, KS 130
Toimittaja: IKA
444-0652EA 1650 EUR
444-0652 444-0655 444-2760 444-2761 IKAI9025500 444-2739 444-2737 444-2738 IKAA2980001 444-2736
Ravistelijat, tasoravistelijat, KS 130
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Pieni ravistelija, jossa elektroninen nopeudensäätö ja ajastin. Control-mallissa on analoginen RS232-liitäntä, integroitu päädyn asemointi automatisoitua robottiohjattua näytteenottoa varten.Kaikkia toimia voidaan ohjata ja dokumentoida labworldsoft®-ohjelmistolla.
  • Jatkuva käyttö tai ajastinkäyttö: perusmallissa 5-50 min, control-mallissa 0-599 min
  • Perusmallissa on LED-näyttö nopeuden ja ajan säätämiseen, control-mallissa on digitaalinen näyttö nopeudelle, ajalle ja käyttötilalle
  • Voidaan käyttää 5 - 50 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21
Lisävarusteiden tiedot: Ravistelijaan KS 130 basic/control mahtuu enintään 20x25, 12x50, 12x100, 4x250 tai 4x500 ml:n pullot.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman lisävarusteita, tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen.