Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, MTS 2/4 digital
Toimittaja: IKA
444-0682EA 1500 EUR
444-0682 444-0024 444-2749 IKAA3208001
Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, MTS 2/4 digital
Ravistelijat Ravistelijat mikrotiitterilevyille
Ravistelija mikrotiitterilevyille, elektroninen ohjaus pitää asetetun nopeuden vakiona vertaamalla nimellistä ja todellista nopeutta. Toimitukseen sisältyy liitoskappale, mutta ei mikrotiitterilevyjä.
  • Tilaa 2 tai 4 mikrotiitterilevylle
  • Digitaalisella hälytysajastimella käsittelyaika on jopa 99 minuuttia tai jatkuvaa
  • Elektroninen nopeuden säätö
  • Sopii käytettäväksi kontrolloiduissa olosuhteissa, voidaan käyttää lämpötiloissa 5 - 40 °C, inkubaattorissa tai CO₂-inkubaattorissa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21