Näytteenottimet, ChemoSampler
Toimittaja: Bürkle
Chemo-Sampler
300-0024EA 179 EUR
300-0024
Näytteenottimet, ChemoSampler
Näytteenottimet Nestenäytteet
Näyte päätyy suoraan kierrekorkilliseen näytepulloon.
  • Kestää happoja ja emäksiä
  • Pullo suljetaan turvarenkaalla, mikä lisää näytteenkuljetuksen luotettavuutta
  • Jatkovarrella näytteitä voi ottaa jopa 2000 mm:n syvyydestä, esimerkiksi säiliöistä, siiloista tai säiliöaluksista
Kehitetty näytteiden ottamiseen syövyttävistä nesteistä, kuten hapoista, emäksistä ja puhdistusaineista.
Varoitus: Tarkista kemikaalinkestävyys.