Nesteille tarkoitettu kalvopumppu, LIQUIPORT®-sarja
Toimittaja: KNF
LIQUIPORT®
181-0133EA 1490 EUR
181-0133 181-0122 181-0123 181-0134 181-0135 181-0124 181-0136 181-0125 181-0130 181-0131 224-0175 181-0132 224-0174 224-0173 224-0172 181-3925 181-0126 181-3923 181-0137 181-0127 181-3924 181-0128 181-3922 181-0129
Nesteille tarkoitettu kalvopumppu, LIQUIPORT®-sarja
Pumput Rumpupumput
These diaphragm liquid pumps work quietly and with little vibration to pump neutral and aggressive liquids. Application: Transferring liquids.
  • Good chemical resistance
  • Self priming
  • Maintenance free, protected against dry running
  • Standby mode
  • Maximum pressure limiting
  • Flow rate from 0,2 up to 3 L/min/Pressure head 10 mWg, suction head 3 mWg
  • Pump heads available in PP, PVDF or PTFE, diaphragms available in PTFE, valves in FFKM
  • Pressure head also available for 60 mWg on request
  • Flow rate can either be set manually (Version S) or both
S-versio:
Säädettävä virtausnopeus Manuaalinen käyttö
Säädettävissä välillä 10...100%
Valmiustila
Enimmäispaineen rajoitus
RC version:
Säädettävä virtausnopeus, manuaalisen tai ulkoisen ohjauksen valinta
Sisältää kaikki S-mallin toiminnot ja lisäksi seuraavat toiminnot:
Analoginen säätö, 0...10 V (0...100%)
Käynnistys ja pysäytys TTL-liitännän kautta
Lähtösignaali virheraportointiin
Kaapeli ulkoista ohjausta varten