Hybridisaatiouunit, HB-500 Minidizer
Toimittaja: Analytik Jena
732-4315EA 3570 EUR
732-4315
Hybridisaatiouunit, HB-500 Minidizer
Lämpökaapit Hybridisaatiouunit
Minidizer-uuni on henkilökohtainen pöytäyksikkö, joka on sekä pienikokoinen että kannettava. Se sopii käytettäväksi laboratorioissa, joissa on vähän tilaa ja vaatimattomat käyttövaatimukset. Yksikön kansi avautuu ylöspäin ja putket on helppo asettaa ja poistaa karusellista. Karuselli voidaan myös irrottaa, jolloin pulloja on helppo käsitellä.
  • Tarkka lämpötilan ja pyörimisnopeuden säätö
  • Tehokas sekoitus soveltuu erinomaisesti cDNA-geenikirjastoseulontoihin, alukesynteesiin ja nukleiinihappojen hybridisaatioon
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäosat on helppo puhdistaa