Myllyt, huhmaremyllyt, RM 200
Toimittaja: Retsch
412-0292EA 5570 EUR
412-0292 412-2909
Myllyt, huhmaremyllyt, RM 200
Myllyt
RM 200 -huhmaremylly jauhaa epäorgaaniset ja orgaaniset aineet analytiikan edellyttämän hienoksi. Siinä voi sekoittaa ja homogenoida jauheita, suspensioita ja tahnoja. Mylly on myös ihanteellinen homeopaattisten ja lääkevalmisteiden yhdenmukaiseen jauhatukseen. RM 200 -myllyssä voi käsitellä noin 10–190 ml:n suuruisia ainemääriä (näytteen mukaan).
  • Kuiva- ja märkäjauhatukseen sekä kryogeeniseen jauhatukseen
  • Tulokset ovat toistettavissa säädettävän survimen ja kaapimen paineen ansiosta.
  • Huhmare ja survin on helppo vaihtaa ilman työkaluja
  • Suljettu, pölytiivis jauhatuskammio, jossa on ikkunat
  • Myllyllä voi jauhaa ilman kontaminaatioriskiä hyvin monenlaisia materiaaleja
Tilaustiedot: Survimet ja huhmareet tilattava erikseen.
Varoitus: * syötetystä materiaalista ja laitteen kokoonpanosta/asetuksista riippuen