Myllyt, roottorivasaramyllyt, SR 300
Toimittaja: Retsch
412-0259EA 17460 EUR
412-0259
Myllyt, roottorivasaramyllyt, SR 300
Myllyt
SR 300 -mylly soveltuu karkean ja hienon koon pienentämiseen tai purkamiseen joko erissä tai jatkuvasti. Se on suuritehoinen mylly, joka pystyy käsittelemään pehmeitä ja keskikovia materiaaleja. Tehdasta käytetään ympäristö-, kemian-, lääke- ja maataloussektoreilla. Suunnittelu sisältää useita turvaominaisuuksia, kuten pikaluukun lukituksen, joka aktivoi moottorijarrun ja pysäyttää roottorin alle 0,5 sekunnissa. Siinä on myös kulkusuoja ja roiskesuoja suppilossa.
  • Tehokas
  • Hieno karkeus yhdellä työvaiheella
  • Siivilä ja jauhatusosat on helppo puhdistaa ja vaihtaa
  • Laaja valikoima siivilöitä ja lisätarvikkeita
  • Nopea oven lukitus ja moottorin pysäytys
Tilaustiedot: Tilaa pohjarunko tarvittaessa ja siiviläkehys tai jauhatuskappale ja siivilät erikseen. Muut 360 asteen reagenssiseulat, ja 180 asteen kehys sekä jauhatuspäät on tilattava erikseen.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan roottorinuija, suodatusletku (240 mm) ja keräyssäiliö ruostumatonta terästä.
Varoitus: * Riippuen käytetystä rehumateriaalista ja tarvikkeista.