Myllyt, jauhatusmyllyt laboratorioon, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Toimittaja: Kinematica
POLYMIX®
412-0517EA 4630 EUR
412-0517 412-0516 412-0518 412-0511 412-0510
Myllyt, jauhatusmyllyt laboratorioon, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Myllyt
Jauhatusmyllyssä on tehokas moottori. Soveltuu kaikkeen laboratorion kuivajauhatukseen. Jauhatuskammioon liitetty suppilo ja pyörivä levy syöttävät näytteen myllyyn. Järjestelmään voi asentaa vaihdettavat terät tai vasarat sekä seulan (silmäkoot 0,2 to 6 mm). Näytteen kanssa kosketuksissa olevat kammion osat on valmistettu karkaistusta, ruostumattomasta teräksestä. Anodisoidusta alumiinista valmistetussa jalustassa on kahva. Jauhettu näyte voidaan kerätä astioihin, joissa on NS 29/32 -vakiohios (kiinnitettävä tukipidikkeellä), tai vastaanottoputken avulla.
  • Tehokkaan harjattoman kolmivaihesähkömoottorin käyntiääni on hiljainen: alle 70 dB(A) ilman kuormitusta ja kun pyörimisnopeus on 6000 min-1.
  • Kammioon voidaan sijoittaa joko jauhatusterät tai -vasarat; toista kammiota ei tarvita
  • Nopeudensäädin osoittaa nopeuden ja ilmoittaa tilaviestit LED-näytössä
  • Turvallinen: ylikuumenemis-, ylikuormitus- ja tukkeutumissuoja sammuttaa moottorin ongelmatilanteissa
  • Turvakatkaisin sammuttaa laitteen automaattisesti, lisäksi energiaa säästävä valmiustila
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
EMC-vaatimusten mukainen (IEC/EN 61000-6-2 ja 6-3)
Lämpöturvallisuus (IEC/EN 61010-2-51)
Tilaustiedot: Toimitukseen voi valita joko jauhatusterät tai jauhatusvasarat. Mukana on näyteteline ja yksi putkisarja.