Myllyt, microfine-jauhatin, MF 10 basic
Toimittaja: IKA
412-1130EA 6000 EUR
412-1130 412-1132 412-1131 412-1129 412-1128
Myllyt, microfine-jauhatin, MF 10 basic
Myllyt
Jatkuvaan jauhatukseen soveltuvassa yleismyllyssä on tehokas kone. Jauhatuksen jälkeen materiaali kulkee ruostumattomasta teräksestä valmistetun, vaihdettavan seulan läpi. Jauhettu materiaali voidaan kerätä astiaan, jossa on NS 29 -vakiohios.
  • Työtaso on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä
  • Kaksi jauhatuspäätä
  • Jauhatuspää on helppo vaihtaa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka DIN EN 60529 -standardin mukaisesti: IP 22
Tilaustiedot: Jauhatuspäät ja seulat eivät kuulu toimitukseen. Tilaa tarvittavat varusteet erikseen.
Varoitus: * Riippuen materiaalista