Valomittari, luksimittarit, 540
Toimittaja: Testo
620-3304EA 146 EUR
620-3304
Valomittari, luksimittarit, 540
Valomittarit
Luksimittarilla voidaan mitata valon intensiteettiä. Mittarissa on anturi, joka vastaa silmän spektriä. Mittarissa on taustavalaistu näyttö ja automaattinen sammutustoiminto.
  • Pitotoiminto helpottaa mittaustuloksen lukemista
  • Suurimmat ja pienimmät arvot
  • Käyttölämpötila 0...+50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying out spot checks in the workplace, shops and offices.
Toimitustiedot: toimitukseen kuuluu suojakupu, rannenauha, vyöpidike ja kaksi AAA-alkaliparistoa (kestävät käytössä noin 20 tuntia, kun näytön taustavalo on sammuksissa).