UV-katselulaatikot, Mini Chromato-Vue®
Toimittaja: Analytik Jena
UVP Chromato-Vue®
630-0714EA 370 EUR
630-0714 630-0715
UV-katselulaatikot, Mini Chromato-Vue®
Valot UV-katselukammiot
C-10-katselu laatikko on suunniteltu käytettäväksi pienikokoisten UV-lamppujen (4 W), (mallit UVGL-15 ja UVGL-25), tai kädessä pidettävien UV-lamppujen (6 W), (malli UVGL-58), kanssa. C-15G Mini UV - katselulaatikossa yhdistyvät C-10-laatikko ja kädessä pidettävä monikaistainen UVGL-58 (254/365 nm).
  • Suodatin imee UV-energian ja suojaa silmiä haitalliselta lyhytaaltoiselta säteilyltä.
  • Mukava pehmeäkuminen tarkastelukkuna, jossa on riittävästi tilaa silmälaseille
  • Kevyt suojaverho helpottaa laatikon käyttöä ja estää ulkoisen valon pääsyn katselu laatikon sisäosiin
  • Irrotettavan pohjapaneelin avulla katselu laatikko voidaan asettaa suoraan suurien ja painavien esineiden päälle fluoresenssitarkastusta varten
Kaapin sisäpuoli (P×L×K): 229×254×178 mm
Kaapin ulkopuoli (P×L×K): 229×267×305 mm