VWR®, Hygrometri, digitaalinen termohygrometri
Toimittaja: VWR
VWR®
620-0915EA 79.6 EUR
620-0915
VWR®, Hygrometri, digitaalinen termohygrometri
Hygrometrit Digitaaliset lämpö- ja kosteusmittarit
Tämä digitaalinen lämpökosteusmittari suunniteltu jääkaapin ja pakastimen lämpötiloihin ja kosteuden mittaukseen. Sitä voidaan käyttää elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä ja varastoinnissa, sekä laboratorioissa.
  • Switch the temperature readings from the internal sensor to the external probe
  • Maximum/minimum values, memory switchable and daily reset function
  • Large display shows all values simultaneously
  • The SET, ¹²/₂₄, ALERT function buttons are on the back of the unit, so the unit only has three buttons on the front
  • The display for the internal sensor is noted as 'INT' and the external sensor as 'EXT'
Internal sensor and external probe with cable (3 metre).
L×S: 63,5×95,3 mm
Sertifikaatit: RoHS compliant. Tested and calibrated in exclusive triple-accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory against equipment whose calibration is traceable to NIST.
Toimitustiedot: Supplied with waterproof sensor, magnetic backing, AAA battery, certificate of calibration and multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions. The screen is shipped with a protective film.
Varoitus: Zone 2 with freeze alert for congelation.
RH: suhteellinen kosteus