Homogenisaattori lab blender, easyMIX®
Toimittaja: bioMérieux
easyMIX®
710-0228EA 3170 EUR
710-0228
Homogenisaattori lab blender, easyMIX®
Homogenisaattorit Homogenisaattorit elintarvikeanalytiikkaan
Näytetilavuuksille 80 tai 400 ml. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kammion ja sekoituslastojen avulla tämä kompakti ja helppokäyttöinen sekoitin sekoittaa sekä kiinteät että nestemäiset näytteet tehokkaasti. Näyte ja sekoitin eivät kosketa toisiaan, joten näytteen käsittely on turvallista ja hygieenistä. Samalla infektioriski ja ristikontaminaation riski poistuu. Kestävä laite sopii erinomaisesti mikrobiologiseen ja kemialliseen analysointiin elintarvike-, lääke- ja ympäristösovelluksissa.
  • Digitaalinen ohjausnäyttö ja ohjelmoitava ajastin
  • Moottorissa ja mekanismissa elektroninen suojaus
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ovi avautuu täysin, joten ruostumatonta terästä oleva sekoituskammio on helppo puhdistaa
  • Valinnainen jäteastia