Homogenisaattori, laboratorioblenderi, Stomacher® 80
Toimittaja: Seward
432-3155EA 8110 EUR
432-3155 432-3110
Homogenisaattori, laboratorioblenderi, Stomacher® 80
Homogenisaattorit Homogenisaattorit elintarvikeanalytiikkaan
Stomacher®-homogenisaattorit sekoittavat nopeasti ja luotettavasti monenlaiset laboratorionäytteet. Stomacher®-laitteissa on kaksi edestakaisin liikkuvaa lapaa, jotka homogenisoivat steriilissä muovipussissa olevan näytteen.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
80 microBiomaster, näytetilavuus 250 µl–80 ml: Stomacher® 80 microBiomaster -laitteessa on säädettävä luukkumekanismi, jonka avulla voidaan suurentaa tai pienentää lapojen välystä näytteen ja luukun välissä prosessin aikana. Sekoituspainetta voi siis säätää laitteen ollessa käynnissä kääntämällä luukussa olevaa säädintä.
80 Biomaster, näytetilavuus 5 to 80 ml: Stomacher® 80 Biomaster -laitetta käytetään yleisesti biotieteiden ja terveydenhuollon sovelluksissa mitä erilaisimpien näytteiden prosessointiin. Laite soveltuu erityisen hyvin tartuntavaarallisten näytteiden prosessointiin, sillä näyte on koko ajan steriilissä muovipussissa. Se estää myös aerosolien vapautumisen laboratorion ilmaan sekä näytteiden ristikontaminoitumisen. Pienikokoinen laite mahtuu hyvin suojakaappiin.
Pienikokoinen laite vie vain vähän tilaa
Monikäyttöinen preparointilaite biotieteiden sovelluksiin
Tehostaa erottelua ja parantaa solujen elpymistä ja toimintaa 5000-kertaisesti
Näytteitä ei tarvitse laimentaa
Toimitustiedot: Laitteen mukana toimitetaan kaksi pistoketta: EU ja UK.