Homogenisaattori, Smasher®
Toimittaja: bioMérieux
Smasher®
432-1850EA 5560 EUR
432-1850
Homogenisaattori, Smasher®
Homogenisaattorit Homogenisaattorit elintarvikeanalytiikkaan
Smasher® on elintarvikenäytteille tarkoitettu homogenisaattori näytetilavuuksille 80 - 400 ml, jossa on vuotamaton ja korroosionkestävä sekoituskammio sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut sekoituslavat ja sisäänrakennettu vuotoallas. Laitteen kammio ja kuori on valmistettu ABS-muovista ruiskuvalumenetelmällä, joten se on helppo puhdistaa ja desinfioida. Digitaalinen ohjaus, pylväskaaviot näyttävä LCD-näyttö ja sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille sopiva kädensija tekevät Smasher®-laitteesta todella helppokäyttöisen.
  • Hiljainen käyntiääni on vähintään 10 dBA alhaisempi kuin tavallisissa homogenisaattoreissa
  • Älykäs sekoitustoiminto ei pysäytä laitetta kovillakaan materiaaleilla
  • Avattavan kannen ansiosta laitetta on kätevä käyttää, ja puhdistaminen helpottuu, sillä sekoitinta voi kallistaa 45°
  • Valittavissa on kolme käyttönopeutta: hidas, tavallinen ja nopea
  • Säädettävän ajastimen avulla laitteen voi asettaa toimimaan 10 s - 3 min tai jatkuvasti