Homogenisaattorin terät
Toimittaja: IKA
431-0313EA 2220 EUR
431-0313 431-0258 431-2458 431-2459 431-2563 431-2560 431-2582 431-2461 431-0222 431-0223 442-0300 IKAA20002973 IKAA20002975 431-2581 431-2603 431-0249 431-2569 431-2602 431-2452 431-0251 431-2453 431-2211 431-0253 431-2451 431-0252 431-2456 431-0255 431-0254 431-0312 431-0257 431-2455 431-0311 431-0256 442-0310 442-0312
Homogenisaattorin terät
Homogenisaattorit Homogenisaattorin terät
Tyyppi N: Näytteen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit: PTFE ja ruostumaton teräs (AISI 316L). Voidaan käyttää liuotinten ja hankaavien aineiden kanssa. Kestää steriloinnin kaikilla menetelmillä. Suurin sallittu lämpötila on 180 °C.
Tyyppi NK: Näytteen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit: PTFE ja ruostumaton teräs (AISI 316L). Voidaan käyttää liuotinten ja hankaavien aineiden kanssa. Kestää kemiallisen steriloinnin. Suurin sallittu lämpötila on 120 °C.
Tyyppi KV: Näytteen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit: ruostumaton teräs (AISI 316L). Voidaan käyttää tyhjiössä (1 mbar), paineessa (enintään 6 bar) ja liuotinten kanssa. Kestää kemiallisen steriloinnin. Suurin sallittu lämpötila on 220 °C.
SMK jet mixer head: The vertical flow and the high circumferential speed up to 10000 rpm ensure intensive mixing. The head is used for adding gases or liquids, for lump-free suspension of difficult to dissolve powders or for dissolving sedimented, already hardened substances.
Type KD: Materials in contact with the medium are PTFE, FFKM O-ring and stainless steel AISL 316L, suitable for solvents, can be sterilised by all methods, max. temperature 150 °C.
Varoitus: Muita dispergointiosia on saatavissa pyynnöstä. Kysy lisätietoja Avantor:stä.
ST= sahahammasaalto.