Homogenisaattori, Polytron® PT 1200 E ja PT 1300 D
Toimittaja: Kinematica
POLYTRON®
431-1321EA 3250 EUR
431-1321 431-0158 431-0136 431-0138 431-0049 431-0159
Homogenisaattori, Polytron® PT 1200 E ja PT 1300 D
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, kädessä pidettävät
Kädessä pidettävä, tilavuus 0,1 - 250 ml. Sekoittaa, hajottaa ja homogenisoi, hajottaa solukot ja soveltuu emulsioiden, uutteiden ja suspensioiden valmistukseen.
  • Pikaliitinkiinnitys nopeuttaa teräosien vaihtamista
  • PT 1300 D-laitetta voidaan ohjata tietokoneella KIN-ohjelmistolla tai USB- tai RS323-portin kautta
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Toimitustiedot: Moottoriyksikkö ja pienjännitevirtalähde; teräosat ja muut tarvikkeet on tilattava erikseen.