Homogenisaattorit, POLYTRON®-järjestelmä PT10-35 GT
Toimittaja: Kinematica
POLYTRON®
432-0300EA 2980 EUR
432-0300 431-1254 431-1255
Homogenisaattorit, POLYTRON®-järjestelmä PT10-35 GT
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Telinemalli, tilavuusalue 0,1 - 10000 ml. Pöytämallisessa homogenisaattorissa on tehokas moottori ja vähän tilaa vievä muotoilu helpottaa laitteen käsittelyä. Soveltuu kaikkiin hajotus- ja homogenisointitehtäviin. Laite voidaan kiinnittää erilaisiin jalustoihin.
  • Antaa äänimerkin virheen sattuessa, hiljainen käyntiääni (noin 82 dB(A), kun kierrosnopeus on 30 000 min-₁)
  • Digitaalinen, suljetun piirin ohjausyksikkö valvoo, että nopeus pysyy vakiona, vaikka kuorma muuttuisi
  • Turvallinen: ylikuumenemis-, ylikuormitus- ja tukkeutumissuoja, joka sammuttaa moottorin ylikuormitustilanteissa
  • Toimitukseen kuuluu kiinnityskappale, joka soveltuu 13 mm:n jalustaliitoksiin
  • Teräosien (Ø 5-36 mm) vaihtamista nopeuttava ja helpottava pikaliitinkiinnitys
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
EMC-vaatimusten mukainen (IEC/EN 61000-6-2 ja 6-3)
Lämpöturvallisuus (IEC/EN 61010-2-51)
Tilaustiedot: Teline ja teräosat eivät kuulu toimitukseen. Tarvittavat varusteet on tilattava erikseen. Homogenisaattorissa voidaan käyttää POLYTRON® SYSTEM PT 3100 -järjestelmän teräosia. Aikaisempien PT 10-35 (PT-K) -mallien teräosat sopivat, kun käytetään luettelossa mainittua sovitinta.