Lämpölevyt
Toimittaja: Cole Parmer
STUA04807-66EA 1360 EUR
STUA04807-66 STUA04807-70 STUA04807-80
Lämpölevyt
Lämmittimet Lämpölevyt
Keraaminen taso tai alumiini/silikoniseos-taso.
  • Lämpötilan varoitusvalo vilkkuu aina, kun levyn lämpötila on yli 50 °C
Keraaminen: Erinomainen kemikaalinkestävyys, helppo puhdistaa ja mahdollistaa korkeamman lämpötilan.
Alumiiniseos: Taloudellinen ja nopea lämpötilan nousu.