Lämpötilan ohjausyksiköt
Toimittaja: Julabo
620-8114EA 2749 EUR
620-8114 620-8113 JULA97001403S2933
Lämpötilan ohjausyksiköt
Säätimet Temperature Controllers
Täyttää lämpötilariippuvaisen mittauksen ja hallinta-, turvallisuus- ja tarkkailutehtävien tarpeet. Tyypilliset käyttökohteet: lämpöhauteet, vesihauteet ja lämmitysmatot.
  • Digitaalinäyttö (LED) ja roiskeenkestävä näppäimistö
  • Korkean ja matalan lämpötilan varoitus ja väliäänimerkki varmistavat turvallisen käytön
  • Sisäänrakennettu RS232-liitäntä mahdollistaa viestinnän tietokoneen kanssa
LC4-malli.
Liitos lämmityslaitteeseen 230 V/2 kW.
LC6-ohjelmoitava ohjain.
Liitos lämmityslaitteeseen 230 V/3 kW.