Poltin kaasupatruunakäyttöinen
Toimittaja: Usbeck
451-2200EA 99.8 EUR
451-2200 451-0163
Poltin kaasupatruunakäyttöinen
Lämmittimet Kaasupolttimet
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu poltin propaani/butaaniseokselle. Lämpötiloihin 1400 °C asti.
  • Ilmansäätö ja neulaventtiili
  • Ilmansäätö ja neulaventtiili
Ø×K: 105×215 mm
Toimitustiedot: patruuna, täyttöpatruuna on lisävaruste.
Toimitustiedot: patruuna, täyttöpatruuna on lisävaruste.