Polttimet
Toimittaja: Usbeck
451-1325EA 75.9 EUR
451-1325 451-1335 451-1365 451-1355 451-1330 451-1320 451-1350 451-1360
Polttimet
Lämmittimet Kaasupolttimet
DIN-versio.
  • Ilmansäätö ja säästöliekki sisällä
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman turvajalustaa (tilattava erikseen).