MSC-Advantage™ Microbiological Safety Cabinet, Class II
Toimittaja: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 12780 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
MSC-Advantage™ Microbiological Safety Cabinet, Class II
Vetokaapit ja kotelot Biologiset suojakaapit
Tämä biosuojakaappi yhdistää älykkään muotoilun ja ainutlaatuisen arvon sekä luokkansa parhaan energiatehokkuuden, luotettavuuden ja käytettävyyden. MSC-Advantage™ -biosuojakaapin kehittynyt muotoilu parantaa toimintaa ja helpottaa ylläpitoa, maksimoi turvallisuuden sekä optimoi huolto- ja puhdistustoimenpiteet. Kehittyneen sisäisen ilmavirtaus- ja moottoritekniikan ansiosta MSC-Advantage™ -kaapit tarjoavat optimaalisen energiatehokkuuden, toiminnan ja huollettavuuden. Täydellä nopeudella moottorit kuluttavat 60% vähemmän energiaa kuin vastaavat suojakaapit tavallisesti. Jotta energiakustannukset olisivat mahdollisimman pienet, puhallinten nopeus laskee 30% prosenttiin, kun suojakaapin ikkuna on kiinni. Tämä tekniikka pidentää HEPA-suodattimen käyttöikää, varmistaa steriilin työympäristön, säästää energiaa ja minimoi käyttökustannukset.
  • Helppokäyttöisessä mikroprosessoriohjaimessa näkyvät olennaiset toiminta-, turvallisuus- ja huoltotiedot
  • Ainutlaatuinen suorituskyvyn valvontajärjestelmä ilmoittaa kaapin huollon tarpeesta
  • SmartPort: TÜV-hyväksytty, turvallinen ja selkeä menetelmä vakuumiputkien ja kaapeleiden reitittämiseen biosuojakaapin sivuseinän kautta
  • Joustava, jaettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu työalusta on helppo poistaa puhdistusta ja autoklavointia varten
  • Ergonominen muotoilu: viisto etuosa parantaa käyttömukavuutta ja vähentää käyttäjän väsymistä, pienempi melutaso, tilava työskentelyalue ja mukavat käsinojat
MSC-Advantage™ -kaappimalliston etuikkunat kääntyvät kehyksissään, joten ikkunan yläosan sisäpinnatkin ovat käyttäjän ulottuvilla. Lisäksi kaikki irrotettavat osat, myös HEPA-suodattimet, voidaan vaihtaa etukautta, mikä vähentää suodattimen vaihtoon kuluvaa aikaa. Kaapissa on käytetty vain sileitä osia, mikä vähentää merkittävästi puhdistuksen, huollon ja ylläpidon aikana aiheutuvia vammoja.
Sertifikaatit: TÜV Nord -sertifiointi (EN 12469).
Toimitustiedot: Toimitus-, asennus- ja käyttöönottohinnat saatavana pyynnöstä. Lisätietoja muista lisävarusteista saat ottamalla yhteyttä Avantor:ään.