VWR® MiniArray, Sentrifugit, mikrosentrifugit
Toimittaja: VWR
VWR® MiniArray
521-2849EA 268.5 EUR
521-2849 521-2851 521-2850
VWR® MiniArray, Sentrifugit, mikrosentrifugit
Sentrifugit Mikrosentrifugit
Ihanteellinen mikroskoopin objektilasien kuivaamiseen. Laitetta voidaan käyttää myös kylmähuoneessa.
  • Hiljainen ja pienikokoinen
  • 2 aluslasia kuivuu jopa 10 sekunnissa ilman roiskeita
  • Uudelleen käytettävät kasetit keräävät aluslaseista valuvan nesteen sentrifugoinnin aikana
Kun kansi suljetaan, roottori kiihtyy nopeasti suurimpaan nopeuteen. Painikkeen painaminen pysäyttää toiminnan ja avaa kannen. Laite voidaan vaihtoehtoisesti käynnistää ja pysäyttää takaosan katkaisimesta.
Tilaustiedot: MiniArray supplied with rotor and two slide cassettes.