Autoklaavi, VAPOUR- Line Lite II
Toimittaja: Avantor
VWR®
481-0846EA 2630 EUR
481-0846 481-0847
Autoklaavi, VAPOUR- Line Lite II
Sterilisaattorit Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
Ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä valmistettu ulkokuori on helppo huoltaa ja desinfioida. Autoklaavissa on alumiininen sisäkammio ja ABS-muovinen, lämpöeristetty kansi, jossa on lukitusjärjestelmä.
  • Mikroprosessoriohjattu automaattinen lämmönsäätö
  • Digitaalinen lämpötilan ja sterilointiajan näyttö
  • Automaattinen ilmanvaihtoventtiili ja elektroninen turvajärjestelmä lämmityksen katkaisutoiminnolla
  • Vahvistettu lämmityselementti ja PT100-anturi
  • Automaattiset sterilointiohjelmat
  • Saatavissa integroidulla tulostimella tai ilman tulostinta
Tilaustiedot: Autoklaavin mukana ei toimiteta koria. Tilaa erikseen.