Annostelija, pyyherullien annostelija, ZetMatic®
Toimittaja: ZVG
ZetMatic®
115-2790EA 73.4 EUR
115-2790 ZVGA60972-12
Annostelija, pyyherullien annostelija, ZetMatic®
Annostelijat pyyhkeille ja liinoille
Pyyherullille (ts. tuotenrot 115-2791...115-2796) tai taitetuille pyyhkeille (ts. tuotenrot 115-2746...115-2757).
  • Kestävää muovia
  • Helppo asennus
  • Lukittavissa
Väri: valkoinen