Pyyhkeet, puhdistuspyyhkeet, Multiclean®
Toimittaja: ZVG
Multiclean®
115-2735EA 81.9 EUR
115-2735 ZVGA11436-12 ZVGA11434-12 ZVGA11452-12
Pyyhkeet, puhdistuspyyhkeet, Multiclean®
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
These perforated paper towel rolls are suitable for the removal of major dirt on surfaces. They are suitable for industry and trade applications, e.g. machine maintenance.
  • High absorbency and wet strength
  • 2 or 3 ply
  • Can be used with floor-standing and wall-mountable dispensers
Väri: sininen.