Puhdistusliinat, yleiskäyttöön, Polytex
Toimittaja: ZVG
Polytex®
115-2702EA 117 EUR
115-2702 115-2701 115-2704 115-2703
Puhdistusliinat, yleiskäyttöön, Polytex
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
Soft cloths for wet wiping of sensitive surfaces.
  • 100% PP, reusable
  • Solvent resistant
  • Anti-static and fluff-free for universal lab applications and food areas
  • High tear resistance and good absorption capacity