Kellolasit
Toimittaja: SciLabware
BIBB1060/09DEA 155 EUR
BIBB1060/09D 216-2751 216-2770 216-2777 BIBB1060/10D 216-2753 216-2752 216-2748
Kellolasit
Kellolasi
PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
For evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges to reduce chipping and breakage.