Nestetuikepullo
Toimittaja: DWK Life Sciences
548-0704EA 330 EUR
548-0704
Nestetuikepullo
Näytevialit ja pienet näyteastiat
These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
  • Low background count
  • Fitted with foil lined urea cap