Kromatografian näytepullot, näytepullo puristuskorkille, 8 mm, Chromacol™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Chromacol™
548-1122EA 180 EUR
548-1122 548-1101 548-1112 548-1128 548-1117 548-1118 548-1105 548-1180 548-1181
Kromatografian näytepullot, näytepullo puristuskorkille, 8 mm, Chromacol™
Näytevialit ja pienet näyteastiat
* Sopii erityisesti mikronäytteensyöttöön. Käytettävä S-10:n kanssa (10 mm terästukijousi).