Headspace-näytepullot, Chromacol™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Chromacol™
548-1200EA 122 EUR
548-1200 548-1217 548-1842 548-1094
Headspace-näytepullot, Chromacol™
Näytevialit ja pienet näyteastiat
Kirkkaat borosilikaattilasipullot.
  • Viistetty reuna, 20 mm:n reunus
  • Pyöreä pohja (muut kuin tasapohjainen 27-CV)