Lisävarusteet, Septumi, Chromacol™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Chromacol™
548-0743EA 140 EUR
548-0743
Lisävarusteet, Septumi, Chromacol™
Septumi
20 mm:n tiiviste erittäin puhtaasta silikonista/PTFE-muovista nesteen uuttamiseen ja jäämäanalyysiin. PTFE:n paksuus 0,02 mm ja silikonin paksuus 3 mm.