putkistolla, HPLC
Toimittaja: VICI
554-1021EA 105 EUR
554-1021 554-1138
putkistolla, HPLC
Letku Chromatography Tubing
Tefzel.
Tefzel putkistolla on parempi paineenkesto kuin PTFE.
* Suositeltu pysyvä enimmäistyöskentelypaine