VWR®, Koeputket
Toimittaja: VWR
VWR®
212-1809EA 112 EUR
212-1809 212-1837 212-1823 212-1834
VWR®, Koeputket
Putket Koeputket
Polystyreeniä (PS), läpinäkyvä.
  • Kestää sentrifugoinnin enintään 3000×g:n kiihtyvyydellä
  • Toimitetaan steriilinä (punainen korkki) tai steriloimattomana (ei korkkia)
  • Muita korkkeja ja värejä saatavana tilauksesta
Pyöreäpohjaiset yleisputket soveltuvat moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin.