Blottausmembraanit, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ Nytran®
732-4066EA 1100 EUR
732-4066 732-4065 732-0286
Blottausmembraanit, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Siirtomembraani
Nytran® SuPerCharge (SPC) -nailonkalvoilla on erittäin korkea positiivinen varaus ja korkeampi nailontiheys yksikköaluetta kohti. Saatavana ympyröinä, arkkeina tai rullina mikrolevyjä varten.
Nytran SPC -kalvojen huokoskoko ja huokosjakauma ovat hyvin tasaiset verrattuna tyypillisiin nailonkalvoihin. Niissä ei ole pinnan mikrokalvoja, jotka ovat yleisiä muissa kalvoissa. Nämä ominaisuudet johtavat tulosten parempaan toistettavuuteen kalvon läpi ja blotista blottiin. Tyypillisillä valmistustekniikoilla positiivisen varauksen lisääminen pyrkii lisäämään taustaa. Nytran SPC -kalvot valmistetaan käyttäen prosessia, joka mahdollistaa korkean positiivisen varauksen ja matalan taustan yhdistelmän. Käytetäänpä radioaktiivisia tai ei -radioaktiivisia ilmaisutekniikoita, Nytran SPC antaa jatkuvasti korkeaa signaalia erittäin matalalla taustalla.
Nämä kalvot on suunniteltu eteläiseen ja pohjoiseen blottaukseen, pesäkkeiden ja plakkien nostamiseen sekä piste- tai rako-blotteihin. Kalvot on valettu tasaisesti erinomaisen symmetrian ja käpristymisen estämiseksi. Nytran SPC -nylonkalvoilla on erittäin korkea positiivinen varaus. Valmistusprosessin parannukset johtavat kalvoon, jossa on suurempi nailontiheys pinta -alayksikköä kohti. Lisääntynyt varaus ja suurempi nailontiheys lisäävät näytteiden sitoutumiskohtia.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²