Magnetic stirring bars, tapered
Toimittaja: Cowie
442-9625EA 15.1 EUR
442-9625 442-9615 442-0067 442-9680 442-9670 442-9660 442-9650 442-9640 442-9630 442-9620 442-9610 442-0066
Magnetic stirring bars, tapered
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Stirring action is similar to oval or pivot ring type stirring bars.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää hyvin lämpötiloja, voidaan käyttää korkean ja matalan lämpötilan sovelluksissa (-200...+280 °C)