Kauha, näytteenottoon, ruostumatonta terästä
Toimittaja: Nickel-Electro
231-0348EA 205 EUR
231-0348 231-0349 231-0168 NICK5072 NICK5042
Kauha, näytteenottoon, ruostumatonta terästä
Kauhat
Stainless steel. With extra-long handles. For milk sample collection and a wide range of other laboratory and industrial applications.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for simple, easy cleaning