Teline, jossa pidike erottelusuppiloille
Toimittaja: Avantor
VWR®
241-0046EA 403 EUR
241-0046
Teline, jossa pidike erottelusuppiloille
Statiivit
PU-pinnoitettu valurautajalusta 200×450 mm, terästanko 500×12 mm, kohopää ja pidike kahdelle suppilolle.
  • Height of holder can be adjusted
  • Holder measures 300×100 mm
  • Apertures for funnels measure 65 mm - centre distance 200 mm