Beetasäteilysuojat, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
113-2803EA 365 EUR
113-2803 113-2804
Beetasäteilysuojat, Nalgene®
Säteily- ja roiskesuojat Säteilysuojat
Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 9 mm.
  • Alustan syvyyden (305 mm) ansiosta käytössä on laaja, tasainen työskentelyalue ja "kuumien pisteiden" riski laboratoriopöydällä vähenee
  • Suunniteltu suojaamaan laboratoriotyöntekijää beetasäteileviltä isotoopeilta
Sertifikaatit: Täyttää OSHA-standardin 29 CFR osan 1910.1030 vaatimukset