Microtube and test tube racks, round, SP Bel-Art
Toimittaja: Bel-Art
212-9243EA 58 EUR
212-9243 212-6264 212-9260
Microtube and test tube racks, round, SP Bel-Art
Koeputkitelineet Tube Racks
PP, red or white.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (120 °C), voidaan autoklavoida
  • Erittäin vakaa, särkymätön
Versatile. Practical for applications where you experience problems when using square racks. Ideal for use in water baths. Alphanumeric position designators for easy sample identification. Stackable.