Värjäysmalja ja teline, KIMBLE®
Toimittaja: DWK Life Sciences
720-0702EA 407 EUR
720-0702 720-0704 720-0703 720-0706 720-0705 720-1030
Värjäysmalja ja teline, KIMBLE®
Koeputkitelineet Värjäystelineet
Soda-kalkkilasi ja ruostumaton teräs.
  • Teline 16 vakiokokoiselle aluslasille (32 selät vastakkain)
  • Teline 40 vakiokokoiselle aluslasille (76×26 mm) tai 76×38 mm:n ja 76×51 mm:n aluslaseille
Erikokoisia maljoja, joissa kansi ja teline.
L×S×K: 70×120×90 mm