VWR®, Telineet kryolaatikoille
Toimittaja: VWR
VWR®
211-0230EA 300 EUR
211-0230 211-0231
VWR®, Telineet kryolaatikoille
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Ruostumatonta terästä, kahvat.
Sivusta täytettävä teline sopii kryolaatikoille, joiden koko on enintään 133×133 mm.