VWR®, Kryoputkiteline
Toimittaja: VWR
VWR®
211-0139EA 34.1 EUR
211-0139
VWR®, Kryoputkiteline
Koeputkitelineet Kryogeeniset Näytekuppitelineet
PC.
  • Reiät on numeroitu
  • Jokaisen kuopan pohja on muotoiltu siten, että putki pysyy paikallaan myös silloin, kun se avataan tai suljetaan
  • Uurrettu pinta helpottaa käsittelyä käsineet kädessä
Voidaan autoklavoida ja kryopakastaa.