Koeputkitelineet, vialitelineet, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
548-2158EA 528 EUR
548-2158 548-2157 548-2156 548-1976
Koeputkitelineet, vialitelineet, WHEATON®
Koeputkitelineet Kromatografian näytekuppitelineet
These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
  • Autoclavable and stackable
  • Good chemical resistance
  • Includes position identifiers