Kapillaariannostelija
Toimittaja: CAMAG
552-0044EA 286 EUR
552-0044 552-0066 552-0065 552-0064 552-0063 552-0069 552-0068 552-0067 552-0062 552-0071 552-0070
Kapillaariannostelija
TLC-levyaplikaattorit
Kompakteja kapillaariannostelijoita voidaan käyttää Nanomatissa tai itsenäisesti. Kapillaaripipetit ladataan annostelijaan makasiinien muodossa 100 kapillaarin pakkauksesta. Kapillaarit 0,5; 1; 2 ja 5 µl tilavuudet ovat saatavilla 500 kapillaarin laatikoissa (viisi hihnaa).
  • Helppo ja mukava käsittely
  • Kaikki vanhan ja uuden järjestelmän osat ovat vaihdettavissa keskenään
* Sisältää yleisen kapillaariputkien pidikkeen (552-0044), yhden annostelulippaan 1,0 µl:n kapillaariputkille (552-0065) sekä yhden pakkauksen 5×100 kertakäyttöisiä kapillaaripipettejä, koko 1,0 µl (552-0069).