TLC-levyt, paloiteltava TLC-levy, silikageeli 60 Å
Toimittaja: Merck
1.05608.0001EA 195 EUR
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
TLC-levyt, paloiteltava TLC-levy, silikageeli 60 Å
TLC-levyt
Merck Multiformat -lasilevyissä on valmiit viivat, jotka helpottavat lasilevyjen jakamista sopivan kokoisiksi paloiksi. Levyjen päällysteenä on sama silikageeli kuin vastaavissa TLC- ja HPTLC-levyissä, joten kromatogrammit ovat molemmissa levytyypeissä identtisiä.
  • Helppo paloitella pienemmiksi levyiksi
  • Yhdellä levyllä 7 eri kokoa: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100 ja 50×100 mm