VWR®, Pipettiteline
Toimittaja: VWR
VWR®
631-0725EA 72.4 EUR
631-0725 631-0724 631-0723
VWR®, Pipettiteline
Pipettitelineet
Pipettiteline, läpinäkyvää akryyliä.
  • Kolme-, neljä- tai kuusipaikkaiset telineet, joihin mahtuvat useimmat mikropipetit
  • Ylälovien leveys: 25 mm
  • Alalovien leveys: 20 mm