Hematokriittivaha
Toimittaja: Brand
521-9105EA 64 EUR
521-9105
Hematokriittivaha
Sulkijakalvot ja -matot Tiivisteet
Kuivumaton sementti muovialustalla.
  • Riittää satojen hematokriittikapillaarien nopeaan sulkemiseen
  • Alustan numeroituihin paikkoihin mahtuu samanaikaisesti pystyyn enintään 24 kapillaaria
Huomaa: pidä kapilaareista (noin 2/3 täynnä) kiinni tyhjän pään läheltä ja sinetöi tyhjä pää työntämällä se massaan kevyesti kiertäen.